2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345441-5G
APOSOR345441-5GEA
2030
CZK
APOSOR345441-5G
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₅BrClN MW: 206,468 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08277283 CAS číslo: 884495-42-5 |