Tisk…
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345438-5G OR345438-1G
APOSOR345438-5GEA 19440 CZK
APOSOR345438-5G APOSOR345438-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044844
CAS číslo: 875245-69-5