Tisk…
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345405-1G OR345405-250MG
APOSOR345405-1GEA 13060 CZK
APOSOR345405-1G APOSOR345405-250MG
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09908185
CAS číslo: 74230-08-3