5-Chloro-2-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345400-25G
APOSOR345400-25GEA
4140
CZK
APOSOR345400-25G
5-Chloro-2-methylpyridine 97%
5-Chloro-2-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₆ClN MW: 127,572 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114188 CAS číslo: 72093-07-3 |