Tisk…
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345377-25G OR345377-5G
APOSOR345377-25GEA 12500 CZK
APOSOR345377-25G APOSOR345377-5G
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid 95%
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09833213
CAS číslo: 585-81-9