5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR345367-1G
OR345367-5G
APOSOR345367-1GEA
3770
CZK
APOSOR345367-1G
APOSOR345367-5G
5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
5-Methoxy-2-methylpyridine
Vzorec:
C₇H₉NO MW: 123.152 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09833595 CAS číslo: 55270-47-8 |