Tisk…
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345345-1G OR345345-250MG OR345345-5G
APOSOR345345-1GEA 2820 CZK
APOSOR345345-1G APOSOR345345-250MG APOSOR345345-5G
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄BrN₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11040269
CAS číslo: 433226-05-2