Tisk…
5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-3-methylpicolinonitrile
OR345307-1G OR345307-5G
APOSOR345307-1GEA 4070 CZK
APOSOR345307-1G APOSOR345307-5G
5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133.151 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375122
CAS číslo: 252056-70-5