Tisk…
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345306-250MG OR345306-1G
APOSOR345306-250MGEA 3940 CZK
APOSOR345306-250MG APOSOR345306-1G
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,134 g/mol
Bod tání: 123…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07776980
CAS číslo: 24194-98-7