Tisk…
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345282-1G OR345282-250MG OR345282-5G
APOSOR345282-1GEA 2280 CZK
APOSOR345282-1G APOSOR345282-250MG APOSOR345282-5G
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid 95+%
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod tání: 270…272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835242
CAS číslo: 179555-11-4