Tisk…
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345269-1G OR345269-10G OR345269-5G
APOSOR345269-1GEA 2440 CZK
APOSOR345269-1G APOSOR345269-10G APOSOR345269-5G
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
MW: 206.468 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839268
CAS číslo: 157329-89-0