Tisk…
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345244-1G OR345244-250MG OR345244-5G
APOSOR345244-1GEA 1070 CZK
APOSOR345244-1G APOSOR345244-250MG APOSOR345244-5G
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697695
CAS číslo: 129012-04-0