Tisk…
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-chloropyridin-3-ol
OR345241-1G OR345241-250MG OR345241-5G
APOSOR345241-1GEA 3870 CZK
APOSOR345241-1G APOSOR345241-250MG APOSOR345241-5G
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine 95%
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835245
CAS číslo: 127561-70-0