Tisk…
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345215-1G OR345215-5G
APOSOR345215-1GEA 2320 CZK
APOSOR345215-1G APOSOR345215-5G
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅Br₂NO
MW: 266,918 g/mol
Bod tání: 137…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036227
CAS číslo: 117873-72-0