Tisk…
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[d]thiazole-2,6-diamine
OR345187-25G
APOSOR345187-25GEA 1820 CZK
APOSOR345187-25G
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Vzorec: C₇H₁₁N₃S
MW: 169,247 g/mol
Bod tání: 230…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07771983
CAS číslo: 104617-49-4