3,4-Dichloro-2-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345182-1G
OR345182-250MG
APOSOR345182-1GEA
8700
CZK
APOSOR345182-1G
APOSOR345182-250MG
3,4-Dichloro-2-methylpyridine 95%
3,4-Dichloro-2-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₅Cl₂N MW: 162,017 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09839289 CAS číslo: 103949-58-2 |