Tisk…
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345119-1G OR345119-250MG
APOSOR345119-1GEA 6090 CZK
APOSOR345119-1G APOSOR345119-250MG
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Br₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01612785
CAS číslo: 610261-34-2