4-Bromo-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345055-1G
OR345055-250MG
APOSOR345055-1GEA
10550
CZK
APOSOR345055-1G
APOSOR345055-250MG
4-Bromo-3-nitropyridine
4-Bromo-3-nitropyridine
Vzorec:
C₅H₃BrN₂O₂ MW: 202,994 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04112576 CAS číslo: 23056-44-2 |