Tisk…
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345036-1G OR345036-5G
APOSOR345036-1GEA 662 CZK
APOSOR345036-1G APOSOR345036-5G
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,016 g/mol
Bod tání: 108…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955755
CAS číslo: 17228-75-0