Tisk…
2-Chloro-1-naphthol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR34495-1G OR34495-250MG OR34495-5G
APOSOR34495-1GEA 13560 CZK
APOSOR34495-1G APOSOR34495-250MG APOSOR34495-5G
2-Chloro-1-naphthol 97%
2-Chloro-1-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18415868
CAS číslo: 606-40-6