Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR34493-1G
OR34493-250MG
APOSOR34493-1GEA
5920
CZK
APOSOR34493-1G
APOSOR34493-250MG
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Vzorec:
C₈H₇N₃OS MW: 193,226 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD32066838 CAS číslo: 2391987-05-4 |