Tisk…
3-Hydrazinobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3388-5G OR3388-100G OR3388-25G
APOSOR3388-5GEA 953 CZK
APOSOR3388-5G APOSOR3388-100G APOSOR3388-25G
3-Hydrazinobenzonitrile
3-Hydrazinobenzonitrile
Vzorec: C₇H₇N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03030048
CAS číslo: 17672-26-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III