Tisk…
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3386-25G OR3386-5G
APOSOR3386-25GEA 13330 CZK
APOSOR3386-25G APOSOR3386-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate 95%
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate
Vzorec: C₅H₉BrO₃
Bod varu: 69 °C (11 mm Hg)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784248
CAS číslo: 27704-96-7
UN: 1993
ADR: 3,III