4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3370-10G
OR3370-1G
OR3370-5G
APOSOR3370-10GEA
7670
CZK
APOSOR3370-10G
APOSOR3370-1G
APOSOR3370-5G
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine
Vzorec:
C₉H₁₂BrN Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00032473 CAS číslo: 6274-57-3 |