Tisk…
2-Hydrazino-4-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR33683-1G OR33683-250MG OR33683-5G
APOSOR33683-1GEA 3740 CZK
APOSOR33683-1G APOSOR33683-250MG APOSOR33683-5G
2-Hydrazino-4-iodopyridine
2-Hydrazino-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₆IN₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD10000014
CAS číslo: 1057393-44-8