Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR33680-1G OR33680-250MG OR33680-5G
APOSOR33680-1GEA 9920 CZK
APOSOR33680-1G APOSOR33680-250MG APOSOR33680-5G
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₅BrClN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10000107
CAS číslo: 1289076-45-4