Tisk…
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR33678-1G OR33678-250MG
APOSOR33678-1GEA 1240 CZK
APOSOR33678-1G APOSOR33678-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₅BrClN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10000080
CAS číslo: 1289113-27-4