2-Hydrazino-3-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR33677-1G
OR33677-250MG
OR33677-5G
APOSOR33677-1GEA
13230
CZK
APOSOR33677-1G
APOSOR33677-250MG
APOSOR33677-5G
2-Hydrazino-3-iodopyridine
2-Hydrazino-3-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₆IN₃ MW: 235,026 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD10000048 CAS číslo: 54231-42-4 |