Tisk…
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR33675-1G OR33675-5G OR33675-25G
APOSOR33675-1GEA 1820 CZK
APOSOR33675-1G APOSOR33675-5G APOSOR33675-25G
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00490113
CAS číslo: 54231-41-3