2-Amino-6-methoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR33674-1G
OR33674-250MG
APOSOR33674-1GEA
17360
CZK
APOSOR33674-1G
APOSOR33674-250MG
2-Amino-6-methoxyphenol 95%
2-Amino-6-methoxyphenol
Vzorec:
C₇H₉NO₂ MW: 139.152 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16998784 CAS číslo: 40925-71-1 |