Tisk…
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR33671-1G OR33671-250MG
APOSOR33671-1GEA 22320 CZK
APOSOR33671-1G APOSOR33671-250MG
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₃H₁₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21605206
CAS číslo: 1375301-99-7