2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR33669-1G
OR33669-5G
APOSOR33669-1GEA
13460
CZK
APOSOR33669-1G
APOSOR33669-5G
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine
Vzorec:
C₉H₂₁N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06751854 CAS číslo: 84725-48-4 |