5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR33663-1G
OR33663-250MG
APOSOR33663-1GEA
7410
CZK
APOSOR33663-1G
APOSOR33663-250MG
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Vzorec:
C₉H₅ClO₂ MW: 180,588 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11574566 CAS číslo: 23145-14-4 |