(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR33662-100MG
OR33662-1G
OR33662-250MG
APOSOR33662-100MGEA
910
CZK
APOSOR33662-100MG
APOSOR33662-1G
APOSOR33662-250MG
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₁N₃·ClH MW: 173,643 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD31812083 CAS číslo: 2391987-09-8 |