Tisk…
Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR33661-100MG OR33661-1G OR33661-250MG
APOSOR33661-100MGEA 1370 CZK
APOSOR33661-100MG APOSOR33661-1G APOSOR33661-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₃N₃O₂·ClH
MW: 231.679 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31812084
CAS číslo: 2391987-08-7