Tisk…
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR33648-1G OR33648-250MG OR33648-50MG OR33648-100MG OR33648-500MG
APOSOR33648-1GEA 8600 CZK
APOSOR33648-1G APOSOR33648-250MG APOSOR33648-50MG APOSOR33648-100MG APOSOR33648-500MG
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₈N₂O₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16660999
CAS číslo: 1255717-94-2
UN: 3259
ADR: 8,III