Tisk…
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3346-1G OR3346-5G OR3346-25G
APOSOR3346-1GEA 1210 CZK
APOSOR3346-1G APOSOR3346-5G APOSOR3346-25G
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde 98%
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉BrO₄
MW: 273,08 g/mol
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00452230
CAS číslo: 52783-83-2