Tisk…
2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33430-1G OR33430-5G
APOSOR33430-1GEA 3110 CZK
APOSOR33430-1G APOSOR33430-5G
2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Vzorec: C₉H₇ClN₂
MW: 178,618 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084976
CAS číslo: 70291-26-8