Tisk…
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33327-1G OR33327-5G
APOSOR33327-1GEA 7670 CZK
APOSOR33327-1G APOSOR33327-5G
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139117
CAS číslo: 338976-01-5