Tisk…
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33191-1G
APOSOR33191-1GEA 6390 CZK
APOSOR33191-1G
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate 95%
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂S
MW: 210,293 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04275108
CAS číslo: 14738-27-3