4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Chloro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR33139-1G
OR33139-5G
APOSOR33139-1GEA
9660
CZK
APOSOR33139-1G
APOSOR33139-5G
4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole 95%
4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole
Vzorec:
C₈H₇ClN₂ MW: 166,608 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02572038 CAS číslo: 5599-82-6 |