Tisk…
[(2-Chlorophenyl)methyl]urea 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33122-1G
APOSOR33122-1GEA 9660 CZK
APOSOR33122-1G
[(2-Chlorophenyl)methyl]urea 95%
[(2-Chlorophenyl)methyl]urea
Vzorec: C₈H₉ClN₂O
MW: 184,623 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01314628
CAS číslo: 4654-63-1