Tisk…
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Borono-5-bromobenzoic acid, 3-Bromo-5-carboxyphenylboronic acid
OR3302-25G OR3302-5G
APOSOR3302-25GEA 7440 CZK
APOSOR3302-25G APOSOR3302-5G
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid 97%
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₆BBrO₄
Bod tání: 290…292 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08689487
CAS číslo: 913835-73-1