Tisk…
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33010-1G OR33010-5G
APOSOR33010-1GEA 5130 CZK
APOSOR33010-1G APOSOR33010-5G
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₁NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871613
CAS číslo: 7520-94-7