Tisk…
2-(Chloromethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32940-1G OR32940-5G
APOSOR32940-1GEA 9660 CZK
APOSOR32940-1G APOSOR32940-5G
2-(Chloromethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one 95%
2-(Chloromethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one
Vzorec: C₆H₅ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053592
CAS číslo: 7559-81-1