Tisk…
1H-Indole-3-carboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32891-1G OR32891-5G
APOSOR32891-1GEA 4630 CZK
APOSOR32891-1G APOSOR32891-5G
1H-Indole-3-carboxamide 95%
1H-Indole-3-carboxamide
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160.173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00460642
CAS číslo: 1670-85-5