Tisk…
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32868-1G OR32868-5G
APOSOR32868-1GEA 9660 CZK
APOSOR32868-1G APOSOR32868-5G
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,209 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00823452
CAS číslo: 13610-51-0