Tisk…
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32853-1G OR32853-5G
APOSOR32853-1GEA 3230 CZK
APOSOR32853-1G APOSOR32853-5G
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00087702
CAS číslo: 85418-82-2