5-Bromo-3-furoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromofuran-3-carboxylic acid, 2-Bromo-4-carboxyfuran
OR3279-1G
OR3279-500MG
OR3279-5G
APOSOR3279-1GEA
1370
CZK
APOSOR3279-1G
APOSOR3279-500MG
APOSOR3279-5G
5-Bromo-3-furoic acid
5-Bromo-3-furoic acid
Vzorec:
C₅H₃BrO₃ MW: 190.98 g/mol Bod tání: 130…139 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08669547 CAS číslo: 58832-36-3 |