5-Iodo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32766-1G
OR32766-5G
APOSOR32766-1GEA
5790
CZK
APOSOR32766-1G
APOSOR32766-5G
5-Iodo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
5-Iodo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Vzorec:
C₉H₇IN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01315196 CAS číslo: 338748-93-9 |